Merck
855675C
Avanti
16:0 Lyso PC
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonim(y):
1-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H50NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
495.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (855675C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855675C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 855675C
stężenie
10 mg/mL (855675C-25mg)
25 mg/mL (855675C-200mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Klucz InChI
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Zastosowanie
16:0 Lyso PC has been used to reveal the central role of the adipocyte inflammasome in homocysteine-induced insulin resistance. It has also been used for lipid extraction and mass spectrometry analysis.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855675C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855675C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oxidized phospholipids inhibit the formation of cholesterol-dependent plasma membrane nanoplatforms
Brameshuber M, et al.
Biophysical Journal, 110(1), 205-213 (2016)
Xinyuan Li et al.
Redox biology, 28, 101373-101373 (2019-11-16)
It has been shown that anti-inflammatory cytokines interleukin-35 (IL-35) and IL-10 could inhibit acute endothelial cell (EC) activation, however, it remains unknown if and by what pathways IL-35 and IL-10 could block atherogenic lipid lysophosphatidylcholine (LPC)-induced sustained EC activation; and
Takafumi Enomoto et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(3), 750-755 (2017-10-06)
A major goal of synthetic biology is the development of rational methodologies to construct self-assembling non-natural membranes, which could enable the efficient fabrication of artificial cellular systems from purely synthetic components. However, spatiotemporal control of artificial membrane formation remains both
Li V Yang et al.
Blood, 105(3), 1127-1134 (2004-09-24)
G2A is a G-protein-coupled receptor (GPCR) involved in immune regulation. Previous studies have shown that lysophosphatidylcholine (LPC), a bioactive lipid associated with atherosclerosis and autoimmunity, acts through G2A to induce diverse biologic effects. Production of LPC during cell apoptosis serves
Song-Yang Zhang et al.
EBioMedicine, 31, 202-216 (2018-05-08)
The adipose Nod-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome senses danger-associated molecular patterns (DAMPs) and initiates insulin resistance, but the mechanisms of adipose inflammasome activation remains elusive. In this study, Homocysteine (Hcy) is revealed to be a DAMP that activates adipocyte
Produkty
Krytyczne stężenie miceli (CMC) można w przybliżeniu zdefiniować jako stężenie monomeru lipidowego, przy którym znaczne ilości (>5% całości) agregatów micelarnych po raz pierwszy zaczynają pojawiać się w stanie równowagi: nM1<=>Mn