Merck
870308P
Avanti
16:0 lyso PC-d49
powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina (d49)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24HD49NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.93
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Próba
99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg (870308P-1MG)
package of 1 × 5 mg (870308P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(OC([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C
Opis ogólny
16:0 Lyso PC-d49 (1-palmitoilo-2-hydroksy-sn-glicero-3-fosfocholina(d49) jest deuterowaną pochodną 16:0 Lyso PC. Lyso PC jest otrzymywany w wyniku hydrolizy fosfatydylocholiny (PC) przez fosfolipazę A.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870308P-1MG)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870308P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elevated levels and altered fatty acid composition of plasma lysophosphatidlycholine (lysoPC) in ovarian cancer patients
Okita M, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 71(1), 31-34 (1997)