Key Documents
27500
Triethyl citrate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Ethyl citrate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 107 °C)
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
235 °C/150 mmHg (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?