Merck
PHR1153
Supelco
Triethyl citrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ethyl citrate
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
Beilstein:
1801199
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1683606
gęstość pary
9.7 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 107 °C)
rodzina API
triethyl citrate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cytrynian trietylu jest estrem kwasu cytrynowego i jest powszechnie stosowany jako plastyfikator w powłokach farmaceutycznych, w tym w tabletkach, kapsułkach, kulkach i granulkach do maskowania smaku. Jest również stosowany jako środek aromatyzujący w żywności.
Certyfikowane wtórne wzorce farmaceutyczne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla pierwotnych wzorców farmakopealnych.
Zastosowanie
Cytrynian trietylu może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Wartości analitów różnią się w zależności od partii.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA8988 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Oral Strip Technology: A review
Jaiswal, Hema
Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research, 2(2), 130-130 (2014)
Ethylcellulose--A Pharmaceutical Excipient with Multidirectional Application in Drug Dosage Forms Development
Wasilewska K and Winnicka K
Materials, 12(20), 3386-3386 (2019)
Detection and quantification of low-molecular-weight aldehydes in pharmaceutical excipients by headspace gas chromatography
Li Z, et al.
Journal of Chromatography A, 1104(1-2), 1-10 (2006)
Development and validation of a gradient HPLC method for the determination of clindamycin and related compounds in a novel tablet formulation.
Platzer DJ, White BA.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(1), 84-88 (2006)
M R Abbaspour et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 68(3), 747-759 (2007-11-06)
One challenge in tableting of sustained-release multiparticulates is maintaining the desired drug release after compaction. The aim of this study was to design sustained-release ibuprofen tablets which upon oral ingestion rapidly disintegrate into sustained-release pellets in which the integrity of