Merck
388351
Sigma-Aldrich
Triethyl 2-acetylcitrate
99%
Synonim(y):
Acetyl triethyl citrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC(COOCH2CH3)(CH2COOCH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Beilstein:
1804947
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
228-229 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
O=C(OCC)C(CC(OCC)=O)(CC(OCC)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-5-19-11(16)8-14(22-10(4)15,13(18)21-7-3)9-12(17)20-6-2/h5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
WEAPVABOECTMGR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)