Key Documents
PHR1156
Tributyl 2-acetylcitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Acetyl tributyl citrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001055
traceable to USP 1009901
ciśnienie pary
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
opis
API family: acetyltributyl citrate
rodzina API
acetyltributyl citrate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Klucz InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
422.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)