Kluczowe dokumenty
538140
Trioctyl trimellitate
99%
Synonim(y):
TOTM, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
Klucz InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
505.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
263 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?