Merck
525170
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
≥98.5%
Synonim(y):
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.5%
temp. samozapłonu
795 °F
granice wybuchowości
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
Klucz InChI
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
TXIB is also referred to as Eastman plasticizer. 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (TXIB) is widely used in food packaging. Its toxicity has been assessed.
Zastosowanie
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate may be used as a plasticizer in the fabrication of highly plasticized polyvinyl chloride, crosslinked by gamma irradiation.
Plasticizer.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - Non-equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - Non-equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The toxicology and fate of 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate.
B D Astill et al.
Toxicology and applied pharmacology, 22(3), 387-399 (1972-07-01)
Radiation crosslinking of highly plasticized PVC.
Mendizabal E, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 47(6), 305-309 (1996)
W S Cain et al.
Indoor air, 15(6), 445-457 (2005-11-05)
An experiment explored ability of subjects to detect vapors of the plasticizer TXIB (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate) and ethanol via olfaction and via ocular and nasal chemesthesis, i.e. chemically stimulated feel. Testing, tailored to the sensitivity of each subject, produced psychometric functions
Ulrike Bönisch et al.
PloS one, 7(7), e39817-e39817 (2012-07-18)
Epidemiological studies suggest an association between exposure to volatile organic compounds (VOCs) and adverse allergic and respiratory symptoms. However, whether VOCs exhibit a causal role as adjuvants in asthma development remains unclear. To investigate the effect of VOC exposure on
Cutting out phthalates.
Tullo AH.
Chemical and Engineering News, 83(46) (2006)