Merck
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer FEMA:
4612
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; spicy; woody; minty
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Klucz InChI
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
309.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
154.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)