Kluczowe dokumenty
408395
Dimethylammonium dimethylcarbamate
Synonim(y):
N-Methylmethanamine dimethylcarbamate, Dimcarb, Dimethylamine carbon dioxide complex
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
60-61 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CNC.CN(C)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
Klucz InChI
JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- For synthesis of calixarene-based ketocyanine fluorophores
- Distillation extraction of tannins from plant materials
- Electrodeposition of silver or of lead on glassy carbon and mercury film electrodes
- Synthesis of Ag and Au nanostructures
- Reusable reaction medium for synthesis of monoarylidene cyclopentanones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?