Kluczowe dokumenty
292834
Ammonium carbamate
99%
Synonim(y):
Carbamic acid ammonium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
ciśnienie pary
100 mmHg ( 26.7 °C)
Próba
99%
Formularz
powder or chunks
granice wybuchowości
2 %
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]N([H])[H].NC(O)=O
InChI
1S/CH3NO2.H3N/c2-1(3)4;/h2H2,(H,3,4);1H3
Klucz InChI
BVCZEBOGSOYJJT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Cooperative Carbon Dioxide Capture in Diamine-Appended Magnesium-Olsalazine Frameworks.: This article discusses a novel method for carbon dioxide capture using diamine-appended frameworks, where ammonium carbamate serves as a key chemical intermediate. This research underscores the environmental benefits of using ammonium carbamate in carbon capture technologies, contributing to efforts to mitigate climate change (Zhu et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?