Kluczowe dokumenty
243590
Potassium perrhenate
99%
Synonim(y):
Oksydo(triokso)ren potasu, Tetraoksorenian(1-) potasu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder
współczynnik refrakcji
n20/D 1.643 (lit.)
mp
550 °C (lit.)
gęstość
4.887 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Re/q+1;;;;-1;
Klucz InChI
QFKRWIFGDGKWLM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?