Kluczowe dokumenty
380989
Sodium perrhenate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Renian(VII) sodu, Sól sodowa oksydo(triokso)renu, Tlenek renu sodu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
5.39 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/Na.4O.Re/q+1;;;;-1;
Klucz InChI
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?