Merck
250228
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium perrhenate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
powder
ciąg SMILES
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
Klucz InChI
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins. Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)