Kluczowe dokumenty
261963
Perrhenic acid solution
75-80 wt. % in H2O
Synonim(y):
Hydrogen perrhenate, Hydrogen tetraoxorhenate
About This Item
Wzór liniowy:
HReO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
stężenie
75-80 wt. % in H2O
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O.3O.Re/h1H2;;;;/q;;;;+1/p-1
Klucz InChI
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Perrhenic acid solution (HReO4) can be used in dehydrations of oximes, amides, and urea.
- HReO4 can also catalyze azeotropic dehydration of syn- or anti-aldoximes to yield corresponding nitriles.
- In combination with tertiary arsines, it gives a versatile catalytic system for epoxidation of alkenes with hydrogen peroxide.
It is also used to prepare highly conducting and superconducting synthetic metals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Alexiane Thevenet et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 50(5), 1620-1630 (2021-01-21)
The extraction of technetium, present in nitric acid medium as pertechnetate anion, is an issue in solvent extraction processes used to recover uranium and plutonium. In the present study, a complexing agent is added in the aqueous nitric acid solution
Rhenium catalysed epoxidations with hydrogen peroxide: tertiary arsines as effective cocatalysts.
van Vliet, Michiel CA et al.
Journal of the Chemical Society, 114(3), 377-380 (2000)
Inorg. Synth., 26, 386-386 (1989)
Rhenium (VII) oxo complexes as extremely active catalysts in the dehydration of primary amides and aldoximes to nitriles.
Ishihara, Kazuaki et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 114(16), 3109-3112 (2002)
Rhenium (VII) Oxide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis), 114(16), 3109-3112 (2001)