Merck
455962
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Wzór liniowy:
H2Cl6Ir · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.95 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
65 °C (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Klucz InChI
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
  • Boron Nitride: A Support to Synthesize Stable Pt-Based Catalysts for High-Temperature Oxidative Reactions: This study discusses the use of hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate for stabilizing platinum-based catalysts on boron nitride supports, highlighting its importance in high-temperature catalytic applications (FBA Rahman, W Diao, JM Tengco, 2019).
  • Iridium–Palladium Binary Alloy as a Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells: This study investigates the effects of hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate on the properties of iridium-palladium binary alloys used as counter electrodes in solar cells (NAS Aziz, MYA Rahman, AA Umar, 2023).
Cechy i korzyści
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.