Kluczowe dokumenty
203491
Iridium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Iridium trichloride hydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iridium
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako prekursor do syntezynanowłóknistego katalizatora IrO2 do reakcji ewolucji tlenu.
- Jako materiał wyjściowy do przygotowania kompleksu Ir, który działa jako dodatek do warstwy transportu dziur w perowskitowych ogniwach słonecznych. Ten kompleks Ir pomaga zmniejszyć szybkość rekombinacji i zwiększa stabilność ogniw słonecznych.
- Wytworzenie cienkich i wysoce aktywnych anod IrO2 dla ogniw z membraną protonowymienną (PEMEC).
- Jako prekursor do syntezy jonowych kompleksów metali Ir dla wydajnych elastycznych ogniw elektrochemicznych emitujących zielone światło. Prowadzi to do zwiększenia wydajności kwantowej i luminescencji.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203491-250MG | |
203491-1G | 4061838765987 |