Merck
261955
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Re2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
core: rhenium
reagent type: catalyst
tw
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
gęstość
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
Klucz InChI
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Reagents used for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes, and amides; oxidative cyclizations; alkene metathesis; formation of bisperoxyacetals; reductions.
Cechy i korzyści
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rhenium(VII) Oxo and Imido Complexes: Synthesis, Structures, and Applications.
Carlos C. Romão et al.
Chemical reviews, 97(8), 3197-3246 (2002-02-20)
Herrmann, W.A. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 4701-4701 (1995)