Kluczowe dokumenty
380997
Rhenium(VI) oxide
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Rhenium trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
ReO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=[Re](=O)=O
InChI
1S/3O.Re
Klucz InChI
YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?