Merck
515736
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Re2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.41
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhenium
bp
360 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
gęstość
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
Klucz InChI
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)