Merck
309184
Sigma-Aldrich
Rhenium(III) chloride
Synonim(y):
Rhenium trichloride
About This Item
Wzór liniowy:
ReCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.57
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
H2O: slightly soluble(lit.)
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: rhenium
stężenie
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
mp
500 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Starting material for peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organometallics, 8, 2243-2243 (1989)