Merck
366595
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororhenate(IV)
99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
K2ReCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].Cl[Re--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Re/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
Klucz InChI
HGCRXIXEXSEJGV-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Used in preparation of supported rhenium tricarbonyls which catalyze propylene hydrogenation.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Purnell, S.K. Gates, B.C.
J. Mol. Catal., 94, L1-L1 (1994)