Kluczowe dokumenty
358665
Tetrabutylammonium cyanide
95%
Synonim(y):
Cyjanek N,N,N-tributylo-1-butanaminy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
mp
89-92 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C-]#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CN/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
KRRBFUJMQBDDPR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
It can be employed as a reactant in the preparation of:
- Tetrabutylammonium fluoride (TBAF), which can be used to remove silyl ether protecting groups.
- Rhenium-based single-chain magnets, (DMF)4MReCl4(CN)2 (M = Mn, Fe, Co, Ni).
- Phosphorescent blue light-emitting anionic iridium complexes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
358665-1G | 4061831812855 |
358665-5G | 4061831812862 |