Kluczowe dokumenty
651664
Tetrabutylammonium azide
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium azide, Tetrabutylammonium nitride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
mp
84-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
azide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N-]=[N+]=[N-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.N3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
GMRIOAVKKGNMMV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Heteroarylannulated bicyclic morpholines
- Cyanimide-based inhibitors of cathepsin C
- Trimethylene carbonate
Reagent for:
- Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles
- Substitution reactions at tetracoordinate boron
Catalyst for syslic carbonate formation
- Heteroarylannulated bicyclic morpholines
- Cyanimide-based inhibitors of cathepsin C
- Trimethylene carbonate
- Aerobic oxidative transformation of primary azides to nitriles
- Substitution reactions at tetracoordinate boron
It is also used as a catalyst for cyclic carbonate formation.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?