Merck
13825
Sigma-Aldrich
Sulfur
powder, ≥99.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141912
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
8.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
450 °F
rezystywność
2E23 μΩ-cm, 20°C
popiół
≤3%
pH
6 (20 °C, 10 g/L)
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
ciąg SMILES
[S]
InChI
1S/S
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfur is present in abundant quantities in marine and freshwater sediments. It exists in the form of various sulfur compounds such as pyrite, acid volatile sulfides, elemental sulfur, sulfates and organic sulfur. Quantitative estimation of reduced inorganic sulfur compounds in modern sediments and shales by a chromium reduction technique has been described.
Sulfur is naturally present in cysteine and methionine amino acids, which can be detected by inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS). It is also an important element required for plant growth, since it is useful in lowering the pH of the soil.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
404.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
207 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mccarty.B.L et al.
Fundamentals of Turfgrass and Agricultural Chemistry (2003)
Sulfur as the key element for quantitative protein analysis by capillary liquid chromatography coupled to element mass spectrometry
Wind M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(29)x`, 3425-3427 (2003)
A Scotto Rosato et al.
Nature communications, 10(1), 5630-5630 (2019-12-12)
The lysosomal calcium channel TRPML1, whose mutations cause the lysosomal storage disorder (LSD) mucolipidosis type IV (MLIV), contributes to upregulate autophagic genes by inducing the nuclear translocation of the transcription factor EB (TFEB). Here we show that TRPML1 activation also