Kluczowe dokumenty
344621
Sulfur
flakes, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
gęstość pary
8.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
flakes
temp. samozapłonu
450 °F
450 °F
rezystywność
2E23 μΩ-cm, 20°C
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
gęstość
2.07 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[S]
InChI
1S/S
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).