Merck
357200
Sigma-Aldrich
Molybdenum
foil, thickness 1.0 mm, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek molibden
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
foil
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
grubość
1.0 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Folie Mo są lekkie i elastyczne, dlatego są pożądane w zastosowaniach kosmicznych. Folia Mo może być stosowana jako podłoże do produkcji ogniw słonecznych CdS-CdTe. Oddziaływanie selenu, wodorków arsenu, stibiny i bizmutyny z folią Mo zostało zbadane za pomocą atomowej spektroskopii absorpcyjnej. Folie Mo mogą być stosowane do generowania wiązań dyfuzyjnych metali w połączeniach węglik krzemu/węglik krzemu (SiC/SiC).
Ilość
25.6 g = 50 × 50 mm; 102.4 g = 100 × 100 mm
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Design issues in the fabrication of CdS?CdTe solar cells on molybdenum foil substrates.
Singh VP and McClure JC
Solar Energy Materials and Solar Cells, 76, 363-385 (2003)
Trapping of hydride forming elements within miniature electrothermal devices: part I. investigation of collection of arsenic and selenium hydrides on a molybdenum foil strip
Docekal B and Selecka A
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 59(4), 487-495 (2004)
Trapping of hydride forming elements within miniature electrothermal devices. Part 3. Investigation of collection of antimony and bismuth on a molybdenum foil strip following hydride generation
Krejci P, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 61, 444-449 (2006)
Flexural Strength and Shear Strength of Silicon Carbide to Silicon Carbide Joints Fabricated by a Molybdenum Diffusion Bonding Technique.
Cockeram BV, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 88(7), 1892-1899 (2006)
Elena Vigonsky et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(14), 5440-5445 (2013-03-21)
In all kingdoms of life, ATP Binding Cassette (ABC) transporters participate in many physiological and pathological processes. Despite the diversity of their functions, they have been considered to operate by a largely conserved mechanism. One deviant is the vitamin B12
Produkty
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
357200-102.4G
357200-25.6G4061831812404