Kluczowe dokumenty
266914
Molybdenum
wire, diam. 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Molybdenum element
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.95% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
1.0 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.