Merck
934747
Sigma-Aldrich
Sulfur
new
greener alternative
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Synonim(y):
Sulfur, Sulfur cathode, cathode for lithium-sulfur batteries
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Materiały
aluminum substrate
Poziom jakości
klasa czystości
battery grade
gęstość pary
8.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
opis
2.1 V vs Li/Li+
Description/Nominal Voltage: 2.1 V vs Li/Li+
Próba
≥98%
Postać
sheet
temp. samozapłonu
450 °F
skład
Active material loading, 3.75 mg/cm2 ±5% by
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rezystywność
2E23 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
5 in. × 10 in.
grubość
16 μm , aluminum current collector
40 μm , excluding current collector
55 μm
pojemność
3.0 mAh/cm2 ±5 % (Areal)
(800 mAh/g)
tw
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[S]
InChI
1S/S
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Zastosowanie
Our sublimed sulfur electrode sheet is primarily used as a cathode in lithium-sulfur batteries due to its high theoretical capacity. This sulfur cathode can convert sulfur to lithium sulfide by a conversion reaction, resulting in a practical capacity of 800 mAh/g that is 5× than those of the transition-metal oxide cathodes. It offers consistent, reliable performance and is suitable for experimental studies in lithium-sulfur (Li-S) battery chemistry. [1,2]
battery manufacturing
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1