Y0002022
Plastic additive 24
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
O(CCCCCCC(C)C)C(=O)C1C(CCCC1)C(=O)OCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Klucz InChI
HORIEOQXBKUKGQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)