Merck
Y0001055
Tributyl acetylcitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C[CO2(CH2)3CH3][CH2CO2(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.48
Beilstein:
2303316
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
opis
API family: acetyltributyl citrate
rodzina API
acetyltributyl citrate
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Klucz InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tributyloacetylocytrynian EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
422.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)