Merck
W308302
Sigma-Aldrich
Triethyl citrate
natural, ≥99%, FG
Synonim(y):
Ethyl citrate
About This Item
Wzór liniowy:
HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
Numer FEMA:
3083
Beilstein:
1801199
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11762
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
09.512
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
9.7 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 107 °C)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
bp
235 °C/150 mmHg (lit.)
mp
-55 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triethyl citrate is an ester of citric acid, commonly used as an emulsifier and flavor preservative in the food industry. It is recognized as a safe direct food additive.
Zastosowanie
Triethyl citrate is used as a food additive to stabilize foams, particularly egg whites.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
311.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
155 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)