Kluczowe dokumenty
791643C
Avanti
18:1-d7 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H45D7NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
528.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141825
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791643C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (791643C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
18:1-d7 Lyso PC 1-oleoyl(d7)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is a deuterated phospholipid. The lipid lysophosphatidylcholine is esterified with oleic acid. Oleic acid harbors the deuterium ions. Lysophosphatidylcholine (LPC) is derived from phosphatidylcholine by the action of enzyme phospholipase A2.
This deuterium labeled lipid is also available in a formulation of multiple lipid standards. The SPLASH LIPIDOMIX Standard includes all of the major lipid classes at ratios relative to human plasma, allowing one easy internal standard solution to be added to every sample.
Zastosowanie
18:1-d7 Lyso PC has been used:
  • as an internal standard in high performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESIMS/MS) for the lipidomics analysis of bone marrow-derived macrophages
  • as a component of extraction solvent for lipid isolation from biological samples
  • as an internal standard for spiking serum samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Działania biochem./fizjol.
Lysophosphatidylcholine (LPC). Elevated levels of LPC is associated with diabetes and cardiovascular diseases. LPC stimulates cytokines and is implicated in allergic disease. It also elicits lysis on membranes.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791643C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shayne A Snider et al.
The Journal of biological chemistry, 293(29), 11600-11611 (2018-06-09)
Choline is an essential nutrient that is required for synthesis of the main eukaryote phospholipid, phosphatidylcholine. Macrophages are innate immune cells that survey and respond to danger and damage signals. Although it is well-known that energy metabolism can dictate macrophage
Michael S Gardner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1118-1119, 137-147 (2019-04-30)
Progress toward better diagnosis and treatment of lipid metabolism-related diseases requires high throughput approaches for multiplexed quantitative analysis of structurally diverse lipids, including phospholipids (PLs). This work demonstrates a simplified "one-pot" phospholipid extraction protocol, as an alternative to conventional liquid-liquid
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using
Global Trade Item Number
SKUGTIN
791643C-1MG4061837665929