Kluczowe dokumenty
850103P
Avanti
17:1 Lyso PI
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
PI(17:1(10Z)/0:0); 110718
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850103P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850103P-500ug))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850103P
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C26H49O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(28)36-17-19(27)18-37-39(34,35)38-26-24(32)22(30)21(29)23(31)25(26)33;/h7-8,19,21-27,29-33H,2-6,9-18H2,1H3,(H,34,35);1H3/b8-7-;/t19-,21-,22-,23+,24-,25-,26-;/m1./s1
Klucz InChI
VFLBJIAFDLNWCY-SNLSZFGJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)