858127C
Avanti
17:1 Lyso PG
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(17:1(10Z)/0:0); 110712
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (858127C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 858127C
stężenie
5 mg/mL (858127C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3