Merck
710332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (ammonium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt), chloroform
Synonim(y):
1,1′,2,2′-tetramyristoyl cardiolipin (ammonium salt); 1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (ammonium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C65H132N2O17P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1275.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (710332C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 710332C
stężenie
10 mg/mL (710332C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
14:0 Cardiolipin is an acidic phospholipid. Structurally, cardiolipin comprises three glycerol moieties and four acyl chains and is localized in the inner membrane of mitochondria. 14:0 Cardiolipin contains four myristic acid as acyl chain.
Zastosowanie
14:0 Cardiolipin (1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (ammonium salt)) has been used:
  • as a standard in tandem mass spectrometry
  • in the preparation of membrane proximal region (MPR) of human immunodeficiency virus (HIV-1) glycoprotein 41 (gp41)-lipopeptide conjugate and liposomes
  • as a component of micelle for suspending C8 ceramide substrate in ceramide kinase assay
Działania biochem./fizjol.
Cardiolipin (CL) plays a key role in oxidative phosphorylation. CL is essential for energy production and in the activation of apoptosis. Deficiency of CL is associated with the development of diabetes and age-related heart failure. Anomalies associated with CL composition is observed in Barth Syndrome (BTHS).
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (710332C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ninus Simonzadeh
Journal of chromatographic science, 47(4), 304-308 (2009-05-02)
Phospholipids, such as 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DOPC), and 1,1',2,2'-tetramyristoyl cardiolipin, along with cholesterol, form liposomes in aqueous media and have been investigated at NeoPharm (Lake Bluff, IL) as drug-delivery systems. To accurately assess the effectiveness of various formulations involving the use of
Alicja Bukowska et al.
European journal of pharmacology, 869, 172875-172875 (2019-12-27)
There is growing evidence for the contribution of the activated coagulation factor X (FXa) in the development of chronic inflammatory lung diseases. Therefore, we aimed to investigate effects of exogenous FXa on mitochondrial and metabolic function as well as the
Anja Stulz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(49), 16366-16376 (2019-11-12)
Most antimicrobial peptides (AMPs) and their synthetic mimics (SMAMPs) are thought to act by permeabilizing cell membranes. For antimicrobial therapy, selectivity for pathogens over mammalian cells is a key requirement. Understanding membrane selectivity is thus essential for designing AMPs and
Julia Muenzner et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(42), 12878-12886 (2013-05-30)
Interactions of cytochrome c (cyt c) with a unique mitochondrial glycerophospholipid cardiolipin (CL) are relevant for the protein's function in oxidative phosphorylation and apoptosis. Binding to CL-containing membranes promotes cyt c unfolding and dramatically enhances the protein's peroxidase activity, which
Adwitiya Kar et al.
PloS one, 11(9), e0162165-e0162165 (2016-09-08)
Ubiquinone (Qn) functions as a mobile electron carrier in mitochondria. In humans, Q biosynthetic pathway mutations lead to Q10 deficiency, a life threatening disorder. We have used a Saccharomyces cerevisiae model of Q6 deficiency to screen for new modulators of