Merck
870854P
Avanti
C14 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Myristoyl L-carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42ClNO4
Masa cząsteczkowa:
408.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x5 mg (870854P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CC(O)=O.[Cl-]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870854P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3