Merck
870850P
Avanti
C12 Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand 870850P, powder
Synonim(y):
lauroil L-karnityna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H37NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (870850P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 870850P
typ lipidu
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19(23)24-17(15-18(21)22)16-20(2,3)4/h17H,5-16H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Klucz InChI
FUJLYHJROOYKRA-QGZVFWFLSA-N
Opis ogólny
Karnityna C12 lub lauroil L-karnityna jest acylokarnityną pochodzącą z kwasu laurynowego. Pośredniczy w wywołanym otyłością zapaleniu tkanki tłuszczowej. Podwyższony poziom lauroilokarnityny w tkance tłuszczowej fibroblastów związanych z rakiem (CAF) działa jako biomarker otyłości, insulinooporności i stanu zapalnego.
Zastosowanie
Karnityna C12 lub lauroil L-karnityna została wykorzystana do zbadania jej wpływu na aktywność transporterów glicyny. Wykorzystano ją również do badania jej wpływu na prozapalną aktywację makrofagów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870850P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)