Kluczowe dokumenty
131304P
Avanti
Glucosylceramide (Soy)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Cerebroside (Soja); GlcCer(d18:2/16:0)
About This Item
Polecane produkty
opis
Glucocerebrosides (Soy, 98%)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (131304P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (131304P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (131304P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in liposome preparation to test it effect on human α-synuclein aggregation
- as a long chain base source to test alkaline hydrolysis
- to test its immune modulatory effect on natural killer T lymphocytes and dendritic cells
- for intraperitoneal/oral administration, to treat mice in order to the study the period as an anti-inflammatory model to prevent fibrosis induction
- for the preparation of glycolipids to study its effect on immune mediated colitis
- to coat the wells of microtiter plate and perform enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
131304P-5MG | 4061835316533 |
131304P-10MG | 4061835316519 |
131304P-25MG | 4061835316526 |