Merck
860610P
Avanti
N-18:0 Phytosphingosine
Avanti Research - A Croda Brand 860610P, powder
Synonim(y):
N-stearoilo-4-hydroksysphinganina (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H73NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
583.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860610P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
Klucz InChI
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
Opis ogólny
D-rybofosfingozyny lub fitosfingozyny (PHS) są biologicznie ważnymi długołańcuchowymi zasadami obecnymi w różnych sfingolipidach drożdży, grzybów, roślin i ssaków.
Zastosowanie
N-18:0 Fitosfingozyna została wykorzystana jako standard do analizy lipidów z naskórka i warstwy rogowej naskórka u myszy za pomocą spektrometrii mas.
Działania biochem./fizjol.
Fitosfingozyna (PHS) wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne. Zapobiega utracie wilgoci ze skóry. Ponadto PHS kontroluje wzrost, różnicowanie i apoptozę komórek naskórka.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860610P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (860610P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Bloksgaard et al.
Journal of lipid research, 53(10), 2162-2174 (2012-07-26)
The acyl-CoA binding protein (ACBP) is a 10 kDa intracellular protein expressed in all eukaryotic species. Mice with targeted disruption of Acbp (ACBP(-/-) mice) are viable and fertile but present a visible skin and fur phenotype characterized by greasy fur
Byung-Hak Kim et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(4), 1023-1032 (2013-11-02)
Phytosphingosine is abundant in plants and fungi and is found in mammalian epidermis, including the stratum corneum. Phytosphingosine and its derivatives N-acetyl phytosphingosine and tetraacetyl phytosphingosine are part of the natural defense system of the body. However, these molecules exhibit