Key Documents
860924P
Avanti
N-24:0(2R-OH) Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P, powder
Synonim(y):
N-(2′-(R)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (860924P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860924P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)
Klucz InChI
ZFUXWVVVWGWGPQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available