Kluczowe dokumenty
131303P
Avanti
Cerebrosides (Brain)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Cerebrozydy ogółem (mózg, świnia)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (131303P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Całkowite cerebrozydy mózgowe pojawiają się jako podwójna plamka na chromatografii cienkowarstwowej (chloroform/metanol/woda, 65:25:4 v/v). Górna plamka odpowiada ceresinie, która zawiera niehydroksylowane kwasy tłuszczowe, a dolna plamka odpowiada frenozynie, która zawiera hydroksylowane kwasy tłuszczowe. Ten naturalny lipid jest mieszaniną, a struktura pokazana powyżej jest reprezentatywna tylko dla jednej możliwej struktury obecnej w produkcie. Średni rozkład kwasów tłuszczowych można znaleźć na wykresie.
Cerebrozydy są glikosfingolipidami z glukozą lub galaktozą jako polarną grupą główkową. Stanowią one główny składnik lipidów mielinowych. Cerebrozydy są częścią komórek nieneuronalnych, w tym komórek nabłonkowych związanych ze skórą i układem pokarmowym. Cerebrozydy mają charakter amfipatyczny.
Zastosowanie
Cerebrosides (Brain) został użyty:
- w powlekaniu szkiełek nakrywkowych w teście wzrostu neurytów komórek zwojowych siatkówki
- w rekonstrukcji błony wierzchołkowej komórek Madin-Darby canine kidney (MDCK)
- w przygotowaniu liposomów naśladujących błonę komórkową MDCK do badań przepuszczalności
Działania biochem./fizjol.
Cerebrozydy regulują różne procesy fizjologiczne, takie jak wzrost, przeżycie i namnażanie komórek. Koordynują transport błonowy i hamują apoptozę. Wrodzone zaburzenie metaboliczne, choroba Gauchera, wiąże się z podwyższonym poziomem cerebrozydów.. Dodatkowo, cerebrozydy zapewniają wsparcie strukturalne dla błon i pośredniczą w komunikacji wewnątrzkomórkowej. Akumulacja galaktocerebrozydów jest związana z nowotworami. Służy również jako receptor dla glikoproteiny ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV). Świński cerebrozyd i gangliozyd (CPCG) jest stosowany w leczeniu neurotoksyczności wywołanej przez oksaliplatynę w nowotworach układu pokarmowego.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (131303P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Effects of compound porcine cerebroside and ganglioside on neurotoxicity caused by oxaliplatin chemotherapy: preliminary results.
Zhang YL, et al.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 23(5), 5441-5448 (2019)
Direct visualization of the lateral structure of porcine brain cerebrosides/POPC mixtures in presence and absence of cholesterol
Fidorra M, et al.
Biophysical Journal, 97(1), 142-154 (2009)
Reconstituting the barrier properties of a water-tight epithelial membrane by design of leaflet-specific liposomes
Hill WG and Zeidel ML
Test, 275(39), 30176-30185 (2000)
Water permeability of asymmetric planar lipid bilayers: leaflets of different composition offer independent and additive resistances to permeation
Krylov AV, et al.
The Journal of General Physiology, 118(4), 333-340 (2001)
The cerebrosides
Tan RX and Chen JH
Natural Product Reports, 20(5), 509-534 (2003)