Kluczowe dokumenty
190000P
Avanti
Ekstrakt drożdżowy Razem
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Całkowity ekstrakt lipidowy z drożdży (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (190000P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (190000P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Całkowity ekstrakt lipidowy to chloroformowo-metanolowy ekstrakt z odpowiedniej tkanki (mózg, soja, serce itp.). Ekstrakt ten jest rozdzielany na wodę dejonizowaną, a faza chloroformowa jest zatężana.
Zastosowanie
Ekstrakt drożdżowy Total został użyty do rekonstytucji oczyszczonych syntaz ścian komórkowych w proteoliposomach.
Działania biochem./fizjol.
Lipidy drożdży mają potencjał do samoorganizacji, dlatego służą jako modelowe membrany do zrozumienia mechanizmów tworzenia tratw lipidowych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (190000P-100 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (190000P-500 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Klose et al.
The Journal of biological chemistry, 285(39), 30224-30232 (2010-07-22)
The lipid raft concept proposes that biological membranes have the potential to form functional domains based on a selective interaction between sphingolipids and sterols. These domains seem to be involved in signal transduction and vesicular sorting of proteins and lipids.
Filip Duša et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183115-183115 (2019-11-11)
The cell membrane is mainly composed of lipid bilayers with inserted proteins and carbohydrates. Lipid bilayers made of purified or synthetic lipids are widely used for estimating the effect of target compounds on cell membranes. However, the composition of such
Josi Herron et al.
Current protocols in toxicology, 78(1), e65-e65 (2018-10-16)
Cholesterol and cholesterol-derived oxysterols are critical for embryonic development, synapse formation and function, and myelination, among other biological functions. Indeed, alterations in levels of cholesterol, sterol precursors, and oxysterols result in a variety of developmental disorders, emphasizing the importance of
Giuseppe Paglia et al.
Nature protocols, 12(4), 797-813 (2017-03-17)
Metabolomics and lipidomics aim to profile the wide range of metabolites and lipids that are present in biological samples. Recently, ion mobility spectrometry (IMS) has been used to support metabolomics and lipidomics applications to facilitate the separation and the identification