Kluczowe dokumenty
190001P
Avanti
Ekstrakt drożdżowy Polar
Avanti Research - A Croda Brand 190001P, powder
Synonim(y):
Ekstrakt z lipidów polarnych drożdży (S. cerevisiae)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (190001P-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 190001P
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Drożdże są bogate w sfingolipidy. Lipidy apolarne z drożdży oddzielają się najpierw podczas ekstrakcji chloroformem/metanolem. Faza wodna zawiera lipidy polarne. W drożdżach zidentyfikowano łącznie 162 lipidy należące do 21 klas lipidów. Fosfatydyloinozytol stanowi główny składnik lipidów drożdży, stanowiąc od 17% do 30%.
Ekstrakt lipidów polarnych jest otrzymywany z całkowitego ekstraktu lipidów przez wytrącenie acetonem, a następnie ekstrakcję nierozpuszczalnego w acetonie materiału eterem dietylowym.
Działania biochem./fizjol.
Całkowite lipidy z drożdży są przydatne w zrozumieniu metabolizmu lipidów. Lipidy drożdży służą jako modelowe błony do zrozumienia mechanizmów tworzenia tratw lipidowych. Lipidy te mają potencjał do samoorganizacji. Skład kwasów tłuszczowych lipidów polarnych w drożdżach jest modulowany w odpowiedzi na stres kwasowy.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (190001P-100 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yeast lipids can phase-separate into micrometer-scale membrane domains
Klose C, et al.
The Journal of biological chemistry, 285(39), 30224-30232 (2010)
Budding Yeast: An ideal backdrop for in vivo lipid biochemistry
Singh P
Frontiers in Cell and Developmental Biology, 4, 156-156 (2017)
Changes in lipid metabolism convey acid tolerance in Saccharomyces cerevisiae
Guo ZP, et al.
Biotechnology for Biofuels, 11(1), 1-15 (2018)
Global analysis of the yeast lipidome by quantitative shotgun mass spectrometry
Ejsing CS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106(7), 2136-2141 (2009)
Joël S Bloch et al.
Nature, 579(7799), 443-447 (2020-02-28)
In eukaryotic protein N-glycosylation, a series of glycosyltransferases catalyse the biosynthesis of a dolichylpyrophosphate-linked oligosaccharide before its transfer onto acceptor proteins1. The final seven steps occur in the lumen of the endoplasmic reticulum (ER) and require dolichylphosphate-activated mannose and glucose
Global Trade Item Number
SKUGTIN
190001P-100MG4061835533138