Kluczowe dokumenty
181108C
Avanti
Liver Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Ekstrakt z lipidów polarnych wątroby (bydlęcej)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 2 × 20 mL (181108C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (181108C-100mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
25 mg/mL (181108C-100mg)
25 mg/mL (181108C-1g)
typ lipidu
lipid extracts
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ekstrakt lipidów polarnych jest otrzymywany z całkowitego ekstraktu lipidów przez wytrącenie acetonem, a następnie ekstrakcję nierozpuszczalnego w acetonie materiału eterem dietylowym.
Zastosowanie
Ekstrakt z wątroby Polar został wykorzystany do pomiaru składników biochemicznych nienowotworowej linii komórek fibroblastów szczurzych M1 i jej wysoce nowotworowego odpowiednika MR1. Został również wykorzystany do przygotowania roztworów lipidów i kwasów żółciowych.
Opakowanie
30 ml bursztynowa szklana butelka z zakrętką (181108C-1g)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (181108C-100 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Bile acids stimulate ATP hydrolysis in the purified cholesterol transporter ABCG5/G8
Johnson B J H, et al.
Biochemistry, 49(16), 3403-3411 (2010)
Methods for measuring the infrared spectra of biological cells
Mourant J R, et al.
Physics in Medicine and Biology, 48(2), 243-243 (2003)
Wenbo Cao et al.
Nature communications, 11(1), 375-375 (2020-01-19)
Lipids play a pivotal role in biological processes and lipid analysis by mass spectrometry (MS) has significantly advanced lipidomic studies. While the structure specificity of lipid analysis proves to be critical for studying the biological functions of lipids, current mainstream
Wenpeng Zhang et al.
Analytical chemistry, 92(9), 6719-6726 (2020-04-10)
Mapping the complete molecular composition of a lipidome is considered an important goal of lipidomics for unraveling pathways and mechanisms behind lipid homeostasis. Conventional dissociation methods of mass spectrometry (MS) usually cannot give detailed structural information on lipids such as