Merck
85615
Sigma-Aldrich
Sphingomyelin
from chicken egg yolk, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
N-Acyl-4-sphingenyl-1-O-phosphorylcholine, N-Acyl-D-sphingosine-1-phosphocholine
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
chicken egg yolk
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
Formularz
powder
grupa funkcyjna
phospholipid
typ lipidu
sphingolipids
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@H]([C@@H](NC=O)COP(O)(OCC[N+](C)(C)C)=O)O
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
Klucz InChI
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
Zastosowanie
  • Charakterystyczne lipidowe cechy raka jelita grubego ujawnione poprzez niecelowaną analizę lipidomiki powłoki języka...: Badanie to demonstruje innowacyjne wykorzystanie analizy sfingomieliny do identyfikacji biomarkerów raka jelita grubego za pomocą nieinwazyjnych metod. Badanie podkreśla potencjał lipidomiki w diagnostyce raka, podkreślając kluczową rolę sfingomieliny w opracowywaniu spersonalizowanych strategii medycznych (Chen Q et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Beibei Duan et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(6) (2021-04-04)
Fat globule size and phospholipid (PL) content in human milk (HM) were investigated. HM was classified into three groups depending on fat content (A < B < C). PL content (mg/100 g HM) was significantly higher in the C group
Werner E G Müller et al.
Biomaterials science, 9(18), 6052-6063 (2021-07-01)
Conventional face masks to prevent SARS-CoV-2 transmission are mostly based on a passive filtration principle. Ideally, anti-COVID-19 masks should protect the carrier not only by size exclusion of virus aerosol particles, but also be able to capture and destroy or
Kristine Blans et al.
Journal of extracellular vesicles, 6(1), 1294340-1294340 (2017-04-08)
Studies have suggested that nanoscale extracellular vesicles (EV) in human and bovine milk carry immune modulatory properties which could provide beneficial health effects to infants. In order to assess the possible health effects of milk EV, it is essential to
Nils Möller et al.
PloS one, 15(5), e0233854-e0233854 (2020-05-30)
Alpha-toxin (Hla) is a major virulence factor of Staphylococcus aureus (S. aureus) and plays an important role in S. aureus-induced pneumonia. It binds as a monomer to the cell surface of eukaryotic host cells and forms heptameric transmembrane pores. Sensitivities
Protokoły
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%