567706
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord
Contains primarily nervonic and stearic acids.
Synonim(y):
Sphingomyelin, Bovine Spinal Cord, N-Acyl-sphingosine-1-phosphorylcholine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
acetic acid: 5 mg/mL
chloroform: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C24H49N2O6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(28)23(25-22-27)21-32-33(29,30)31-20-19-26(2,3)4/h17-18,22-24,28H,5-16,19-21H2,1-4H3,(H-,25,27,29,30)/p+1/b18-17+/t23-,24+/m0/s1
Klucz InChI
LRYZPFWEZHSTHD-HEFFAWAOSA-O
Opis ogólny
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Działania biochem./fizjol.
Precursor to ceramide second messengers via the action of sphingomyelinase.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Naundorf, A. and Klaffke, W. 1996. Carbohydr. Res. 285, 141.
Slife, C.W., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 10371.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3