Kluczowe dokumenty
870868P
Avanti
Glutaryl L-Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Glutaryl L-Carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H21NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Badania nad rakiem
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870868P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)