Merck
870875P
Avanti
Malonyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Malonylokarnityna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.25
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[N+](C[C@H](OC(=O)CC(=O)[O-])CC(=O)O)(C)(C)C
Klucz InChI
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (870875P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)