Kluczowe dokumenty
91299
Isobutyryl-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine isobutyryl ester, iC4-Carnitine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤10.0% water (calculated from elemental analysis)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
LRCNOZRCYBNMEP-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)